Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres 24 heures Traceable™, fonction de temps fractionné cumulé ; LCD monocanal
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Chronomètre numérique
Chronomètre numérique / chronographe
Précision:
0,0001
0,001%
0,01%
0,035%
Hauteur (impériale) de l’écran:
0,25 in
0,37 in
0,375 in
0,5 in
Poids (impériale):
0,87 oz.
1 oz
1,5 oz.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Numérique, portatif, pour applications générales. Les chronomètres 24 heures Fisherbrand™ Traceable offrent des fonctions de chronométrage à action unique, de temporisation, de chronométrage continu et de temps fractionné cumulé.
- Résolution : 1 seconde
- L’horloge affiche l’heure du jour à la seconde près, le matin et l’après-midi, la date et le jour de la semaine
- Boîtier en plastique ABS robuste
Certifications
Un certificat de traçabilité de l’instrument est délivré conformément aux normes établies par le NIST™. Étalonnage réalisé par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2lA™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chronomètre numérique / chronographe |
| Plage de durée | 24 h |
| Alarms | Audible |
| Précision | 0,001% |
| Résolution | 0,01 s |
| Affichage | LCD |
| Matériau | Plastique ABS |
| Longueur (impériale) | 0,62 in |
| Longueur (métrique) | 1,57cm |
| Hauteur (impériale) de l’écran | 0,5 in |
| Afficher plus |