Learn More
BD Antisérums de Neisseria meningitidis Difco™
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 ml
3 ml
Description:
Antisérum Poly 2, groupes X, Y, Z
Antisérum Poly, groupes A, B, C, D
Groupe d’antisérum Z prime (Z’ )
Groupe d’antisérums A
Groupe d’antisérums B
Groupe d’antisérums C
Groupe d’antisérums D
Groupe d’antisérums S135
Groupe d’antisérums X
Groupe d’antisérums Y
Groupe d’antisérums Z
Conditionnement:
1mL
5mL
Description
- Antisérums de lapin polyclonaux stables, lyophilisés
- Contiennent 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Pour diagnostics in vitro |
| Description | Antisérum Poly 2, groupes X, Y, Z |
| Type de produit | Poly antisérum 2 de Neisseria meningitidis, groupes X, Y, Z |
| Quantité | 3 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P330-Rincer la bouche.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium azide
Pour usage diagnostique in vitro.