Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Beatus
Une distribution fiable et robuste, le distributeur adaptable sur flacons Fisherbrand™ Beatus est équipé d’une valve de recirculation qui permet de rediriger le liquide dans le flacon pour une distribution sans bulle et sans perte de réactif.
Marque:  Fisherbrand™ BEAT5.0
Code produit. 15538901
  • 498.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec soupape de recirculation
  • Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
  • Bouton de réglage du volume spécialement conçu, rotation à 180° pour un réglage simple et sans effort
  • Adaptateur spécialement conçu avec rotation à 360° offrant une flexibilité totale
  • Le collecteur de soupape en PTFE sans ressort assure une compatibilité chimique élevée et une fonction de soupape sans blocage
  • Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
  • Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
  • Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Spécifications :
  • Piston : en PTFE et ETP
  • Boîtier de la soupape : PFA
  • Boîtier de la soupape de recirculation : PFA
  • Assemblage de soupape : Verre borosilicaté et assise
  • Assemblage distribution : PTFE
  • Tube de distribution et d’entrée : FEP
  • Compatibilité : avec tous les réactifs à l’exception du réactif HF
Spécification
Spécification
0.6 % (+/- 0.030)
À 121°C, 15 psi pendant 10 à 15 min.
Verre borosilicaté
0.1 ml
Distributeur
Norme ISO 8655
0.5 - 5 ml
BEAT-5
Vidéos
  • Talking Points - Fisherbrand Bottle Top Dispensers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Bottle Top Dispensers
    FDS
    Documents Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Beatus > Incrément : 0,1 ml ; Volume : 0,5-5 ml