Learn More
Corning™ Distributeurs adaptables sur flacons
Code produit. 16812090 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 2,5 ml
0,5 ml à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 25 ml
5 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16812090
Marque: Corning™ 6842
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les distributeurs adaptables sur flacons Corning™ sont des instruments volumétriques conçus pour la distribution pratique et sûre de liquides sans perte de réactif
  • Réglage précis et reproductible du volume
  • Entièrement autoclavables pour une protection contre la contamination
  • Bloc-vanne à rotation à 360° pour une distribution pratique avec raccords de flacons rigides
  • Tube de décharge à 3 positions pratique pour la distribution, la récupération d’échantillons  et le vidage
  • Système unique sans gouttes pour accroître la sécurité
  • Démontage aisé pour faciliter les opérations de nettoyage
  • Calibrage en laboratoire facile grâce au mécanisme de recalibrage intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±0,06 ml, ≤ 0,010 ml
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Certifications/Conformité ISO 8655
Couleur Gris, orange
Densité 2,2 g/cm3
Matériau Polypropylène, PTFE
Volume (métrique) 1 à 10 ml
À utiliser avec (application) Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
À utiliser avec (équipement) Flacons en verre et en plastique
Comprend Outil de calibrage, kit d’adaptateurs filetés (4 tailles), tube d’aspiration télescopique, manuel d’instructions, certificat de performances
Incréments 0,2 ml
Stérilité Non stérile
Température (impériale) 33,8°F à 104°F
Température (métrique) 1°C à 40°C
Tension de vapeur ≤ 500 mbar
Indice de viscosité ≤ 500 mm2/sec
Garantie 3 ans