Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Beatus
Une distribution fiable et robuste, le distributeur adaptable sur flacons Fisherbrand™ Beatus est équipé d’une valve de recirculation qui permet de rediriger le liquide dans le flacon pour une distribution sans bulle et sans perte de réactif.
236.00€ - 733.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur |
---|---|
Autoclavable | À 121°C, 15 psi pendant 10 à 15 min. |
Certifications/Conformité | Norme ISO 8655 |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15518901
|
Fisherbrand™
BEAT2.5 |
BEAT-2.5 | 0.25 - 2.5 ml | 0.6 % (+/- 0.015) | 0.05 ml |
236.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15538901
|
Fisherbrand™
BEAT5.0 |
BEAT-5 | 0.5 - 5 ml | 0.6 % (+/- 0.030) | 0.1 ml |
498.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15528901
|
Fisherbrand™
BEAT30 |
BEAT-30 | 2.5 - 30 ml | 0,6 % (+/-0,180) | 0.5 ml |
569.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15548901
|
Fisherbrand™
BEAT60 |
BEAT-60 | 5 à 60 ml | 0.6 % (+/- 0.0360) | 1.0 ml |
569.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15598891
|
Fisherbrand™
BEAT10 |
BEAT-10 | 1 - 10 ml | 0,6 % (+/-0,060) | 0.2 ml |
498.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15508901
|
Fisherbrand™
BEAT100 |
BEAT-100 | 10 - 100 ml | 0.6 % (+/- 0.600) | 2 ml |
733.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
- Avec soupape de recirculation
- Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
- Bouton de réglage du volume spécialement conçu, rotation à 180° pour un réglage simple et sans effort
- Adaptateur spécialement conçu avec rotation à 360° offrant une flexibilité totale
- Le collecteur de soupape en PTFE sans ressort assure une compatibilité chimique élevée et une fonction de soupape sans blocage
- Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
- Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
- Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Spécifications :
- Piston : en PTFE et ETP
- Boîtier de la soupape : PFA
- Boîtier de la soupape de recirculation : PFA
- Assemblage de soupape : Verre borosilicaté et assise
- Assemblage distribution : PTFE
- Tube de distribution et d’entrée : FEP
- Compatibilité : avec tous les réactifs à l’exception du réactif HF
Spécification
Distributeur | |
À 121°C, 15 psi pendant 10 à 15 min. | |
Norme ISO 8655 | |
Verre borosilicaté |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Beatus