Learn More
BD Recombinant Mouse TNF
Potent multifunctional cytokine containing 156 amino acid residues
Marque: BD 554589
586.36 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Glycosylated protein
- Exerts regulatory and cytotoxic effects on wide range of normal lymphoid and non-lymphoid cells and tumor cells
- Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
Bioassay, ELISA standard, blocking
Spécification
200μg/mL | |
Frozen aqueous Buffered solution containing BSA | |
10μg | |
Mouse |
Bioassay, Blocking Agent, ELISA Standard | |
TNF-alpha Recombinant Protein | |
-80°C | |
Recombinant |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
For research use only.