Learn More
BD Récipients d’incubation pour système de production de gaz GasPak™ EZ
Produisez des atmosphères adaptées à l’isolement et à la culture primaires d’un large éventail de bactéries. Les Conteneurs d’incubation des systèmes de génération de gaz BD Difco™ GasPak™ EZ sont des systèmes polyvalents qui conviennent à l’isolement et la culture primaires de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz dans des récipients d’incubation à usages multiples.
461.00€ - 580.00€
Spécification
Type | Récipient d’incubation EZ |
---|---|
Type de bouchon | Fermeture facile des loquets |
Contenu et stockage | 2°C à 25°C |
Jetable | Non |
À utiliser avec (application) | Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz |
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10118924
|
BD
260671 |
Boîtes de Pétri (15 à 18) | Étalon |
461.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11737194
|
BD
260672 |
Boîtes de Pétri (30 à 33) | Grande taille |
580.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Produisez des atmosphères adaptées à l’isolement et à la culture primaires d’un large éventail de bactéries. Les Conteneurs d’incubation des systèmes de génération de gaz BD Difco™ GasPak™ EZ sont des systèmes polyvalents qui conviennent à l’isolement et la culture primaires de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz dans des récipients d’incubation à usages multiples.
- Récipients incassables, résistants aux produits chimiques
- Des racks pour boîtes de Petri amovibles sont disponibles (vendus séparément)
Spécification
Récipient d’incubation EZ | |
2°C à 25°C | |
Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz |
Fermeture facile des loquets | |
Non | |
GasPak™ |