Learn More
BD Récipients d’incubation pour système de production de gaz GasPak™ EZ
Code produit. 10118924
Click to view available options
Capacité:
Boîtes de Pétri (15 à 18)
Boîtes de Pétri (30 à 33)
Dimensions:
Grande taille
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10118924
Marque: BD 260671
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produisez des atmosphères adaptées à l’isolement et à la culture primaires d’un large éventail de bactéries. Les Conteneurs d’incubation des systèmes de génération de gaz BD Difco™ GasPak™ EZ sont des systèmes polyvalents qui conviennent à l’isolement et la culture primaires de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz dans des récipients d’incubation à usages multiples.
Produisez des atmosphères adaptées à l’isolement et à la culture primaires d’un large éventail de bactéries. Les Conteneurs d’incubation des systèmes de génération de gaz BD Difco™ GasPak™ EZ sont des systèmes polyvalents qui conviennent à l’isolement et la culture primaires de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz dans des récipients d’incubation à usages multiples.
  • Récipients incassables, résistants aux produits chimiques
  • Des racks pour boîtes de Petri amovibles sont disponibles (vendus séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Récipient d’incubation EZ
Type de bouchon Fermeture facile des loquets
Contenu et stockage 2°C à 25°C
Jetable Non
Format Boîte complète
À utiliser avec (application) Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz
Capacité Boîtes de Pétri (15 à 18)
Gamme de produits GasPak
Quantité Pièce
Dimensions Étalon