Learn More
Thermo Scientific™ Système d’hémoculture Signal™
Détectez la croissance d’organismes aérobies, anaérobies et micro-aéophiles à partir d’échantillons de sang grâce à ce système unique d’hémoculture en flacon.
Marque: Thermo Scientific™ BC0100M
328.59 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Détectez la croissance d’organismes aérobies, anaérobies et micro-aérophiles à partir d’échantillons de sang à l’aide du système de culture sanguine Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™. Le système de culture sanguine Signal est un système de milieu manuel unique pour un flacon qui peut accueillir toutes les populations de patients et tous les scénarios. Le système utilise un milieu de bouillon spécial qui permet de mettre en culture une grande variété d’aérobies, d’anaérobies et d’organismes microaérophiles dans un seul flacon. Un résultat positif est indiqué lorsque le mélange sang / bouillon est forcé dans le dispositif de signalisation par la pression créée par les organismes en croissance.
Le système sanguin est normalement un environnement stérile. Donc, la détection de bactéries dans le sang (bactériémie) est toujours anormale. Il est crucial de détecter rapidement la bactériémie en raison des taux de mortalité élevés associés à cette maladie.
Le système de culture du sang Signal est un système unique adapté à une utilisation avec des échantillons adultes et pédiatriques qui ne nécessite que l’équipement de laboratoire le plus basique, ce qui le rend adapté aux laboratoires à haute ou à faible utilisation. Il est fabriqué conformément à la norme internationale de qualité ISO 9001 :2000 et est marqué CE conformément à la directive de diagnostic in vitro 98/79/CE.
- Résultats faciles à lire : le système de culture du sang Signal détecte les gaz produits pendant le métabolisme de l’organisme, ce qui provoque une augmentation de la pression dans la bouteille scellée, forçant une partie de la solution de sang/bouillon dans le dispositif de chambre indicateur de croissance Signal pour donner un affichage positif clair et visuel.
- Réduction de la contamination : le couvercle amovible du dispositif indicateur permet de prélever des échantillons directement de la chambre d’échantillonnage, plutôt que du bouillon de flacon, réduisant ainsi le risque de contamination potentielle.
- Rentable : ne nécessite pas d’équipement de laboratoire sophistiqué, un seul flacon est nécessaire pour détecter la plupart des aérobies, des anaérobies et des organismes microaérophiles
- Capacités supplémentaires : bien qu’il soit principalement conçu pour la culture d’organismes à partir d’échantillons de sang humain, le système de culture du sang Signal est également efficace pour récupérer des organismes à partir d’autres liquides organiques, y compris les liquides articulaires, abdominaux et de CAPD (dialyse péritonéale continue). Il a également été démontré qu’il est efficace pour un usage vétérinaire.
Le système de culture du sang Signal est livré complet avec des flacons de culture du sang rempli de milieu de culture du sang, des dispositifs indicateurs de croissance et des plateaux d’incubation.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
SIGNAL Blood Culture System | |
Aerobic, anaerobic and micro-aerophilic organisms from blood samples | |
A sealed blood culture bottle containing 80mL of broth medium, a sterile growth indicator devices which is vented through a 0.2 micron hydrophobic membrane and an instruction leaflet. | |
20 Tests/Pk. |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.