Learn More
Berkshire International™ Papier salle blanche A4 85 g perforé
Le papier pour salle blanche BCR 85 g A4 avec perforation à 2 trous est disponible en plusieurs couleurs.
245.00€ - 294.00€
Spécification
Matériau | Pâte de bois (100 %) avec additif au latex synthétique |
---|---|
Réglé | Non |
Longueur (métrique) | 297 mm |
Largeur (métrique) | 210 mm |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17460154
![]() |
Berkshire International™
B85A4G2HP25010 |
Vert |
245.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17450154
![]() |
Berkshire International™
B85A4B2HP25010 |
Bleu |
294.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17470154
![]() |
Berkshire International™
B85A4P2HP25010 |
Rose |
294.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17480154
![]() |
Berkshire International™
B85A4W2HP25010 |
Blanc |
294.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17490154
![]() |
Berkshire International™
B85A4Y2HP25010 |
Jaune |
294.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Spécification
Pâte de bois (100 %) avec additif au latex synthétique | |
297 mm | |
Autoclavable | |
Papier pour environnements de salle blanche : écriture, copie et impression | |
Oui | |
Non stérile |
Non | |
210 mm | |
Oui | |
Photocopieurs et imprimantes laser | |
A4 | |
85 g |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Berkshire International™ Papier salle blanche A4 85 g perforé