Learn More
Berkshire International™ Papier salle blanche A4 85 g perforé
Le papier pour salle blanche BCR 85 g A4 avec perforation à 2 trous est disponible en plusieurs couleurs.
Marque: Berkshire International™ B85A4G2HP25010
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 13.50000kg
Description
- Disponibles en 5 couleurs :vert, bleu, rose, blanc et jaune
Spécification
Pâte de bois (100 %) avec additif au latex synthétique | |
Vert | |
210 mm | |
Oui | |
Photocopieurs et imprimantes laser | |
A4 | |
85 g |
Non | |
297 mm | |
Autoclavable | |
Papier pour environnements de salle blanche : écriture, copie et impression | |
Oui | |
Non stérile |