Learn More
Berkshire International™ Papier salle blanche A4 85 g perforé
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
2500 pièces
Description
- Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Spécification
Spécification
| Matériau | Pâte de bois (100 %) avec additif au latex synthétique |
| Réglé | Non |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (métrique) | 297 mm |
| Largeur (métrique) | 210 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Papier pour environnements de salle blanche : écriture, copie et impression |
| À utiliser avec (équipement) | Photocopieurs et imprimantes laser |
| Papier ordinaire | Oui |
| Afficher plus |