Learn More
Asecos™ Armoire de stockage BATTERY STORE ION-CLASSIC-90
Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion
Marque: Asecos™ 3725404737264
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Armoire de stockage de sécurité de type 90
- Armoire haute avec portes à battant à fermeture automatique
- Avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage
- Supports réglables intégrés pour compenser un sol irrégulier
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN75) à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
- Éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conforme CE
Spécification
90 minutes de résistance au feu, type testé conformément à la norme EN 14470-1, conforme à la norme CE | |
615 mm x 1193 mm x 2224 mm | |
Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion | |
IO90.195.120.K1.WDC | |
4 | |
Revêtu de poudre, texturé | |
Tôle d'acier |
522 mm x 1050 mm x 1647 mm | |
Ailette | |
4x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) | |
2 | |
Caillebotis | |
Gris anthracite, Bleu de gentiane | |
Armoire d’entreposage |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoire de stockage BATTERY STORE ION-CLASSIC-90 > Nombre de portes : 2, Nombre d’étagères : 4
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu