Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Surface chaude
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 828843
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Aluminium | |
Intérieur et extérieur | |
1,016 mm | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |
PIC W017-Tri 200-AL-CRD/1 | |
1 de chaque | |
173 mm | |
200 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Surface chaude > l x H : 200 x 173 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu