Learn More
Asecos™ Armoire de stockage BATTERY STORE ION-CLASSIC-90
Code produit. 16369426 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Nbre de portes:
1
2
Nbre d’étagères:
3
4
5
6
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 16369426
Marque: Asecos™ 3806704738087
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion
  • Armoire de stockage de sécurité de type 90
  • Armoire haute avec portes à battant à fermeture automatique
  • Avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage
  • Supports réglables intégrés pour compenser un sol irrégulier
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN75) à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
  • Éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
  • Base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
  • Résistance au feu pendant 90 minutes
  • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conforme CE
Spécification
Certifications/Conformité 90 minutes de résistance au feu, type testé conformément à la norme EN 14470-1, conforme à la norme CE
Dimensions (P x l x H) intérieures 522 mm x 450 mm x 1647 mm
Dimensions (P x L x H) 615 mm x 599 mm x 2224 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion
Comprend 4x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Modèle IO90.195.060.K1.WDC
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 4
Type d’étagère Caillebotis
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Couleur Gris anthracite, Bleu de gentiane
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire d’entreposage