Learn More
Asecos™ Armoire de stockage BATTERY STORE ION-CLASSIC-90
Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion
Marque:  Asecos™ 3806704738086
Code produit. 16359426
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
Description
  • Armoire de stockage de sécurité de type 90
  • Armoire haute avec portes à battant à fermeture automatique
  • Avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage
  • Supports réglables intégrés pour compenser un sol irrégulier
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN75) à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
  • Éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
  • Base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
  • Résistance au feu pendant 90 minutes
  • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conforme CE
Spécification
Spécification
90 minutes de résistance au feu, type testé conformément à la norme EN 14470-1, conforme à la norme CE
615 mm x 599 mm x 2224 mm
Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion
IO90.195.060.K1.WDC
3
Revêtu de poudre, texturé
Tôle d'acier
522 mm x 450 mm x 1647 mm
Ailette
3x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
1
Caillebotis
Gris anthracite, Bleu de gentiane
Armoire d’entreposage
Vidéos
  • asecos ION-LINE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      asecos ION-LINE
    Nom du produit
    Asecos™ Armoire de stockage BATTERY STORE ION-CLASSIC-90 > Nombre de portes : 1, Nombre d’étagères : 3