Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Système de purification d’eau avec installation
Transformez l’eau du robinet en eau ASTM de type 1 et de type 2 grâce au système de purification d’eau compact et tout-en-un Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Ce système complet produit 3 ou 6 litres d’eau ultra pure par heure. Smart2Pure 3 et 6 présentent un réservoir intégré de 6 L pour stocker l’eau de type 2, tandis que Smart2Pure 12 offre le choix d’un réservoir de 30 ou 60 L pour une capacité de stockage personnalisable.
6780.00€ - 10200.00€
Spécification
Rétention bactérienne | 99 % |
---|---|
Conductivité | Type 1 : 0,055 μS/cm |
Contenu bactérien | <0,01 CFU/ml |
Concentration en endotoxines | 0,005 UE/ml |
Feedwater Connector | NPT 19 mm (0,75 in) |
Code produit | Marque | Modèle | Débit RO | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Débit RO | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16450831
|
Thermo Scientific™
50129885INS |
Smart2Pure 6 UV | 6 L/h | Réservoir interne de 6 litres avec filtre d’aération, cartouche RO/prétraitement, cartouche de polisseur ultra-pure, filtre stérile 0,2 μm, régulateur de pression et lampe UV. | N/A | ||||
16470831
|
Thermo Scientific™
50129890INS |
Smart2Pure 12 UV | 12 L/h | Cartouche de RO/prétraitement, une cartouche de polisseur ultra-pure, filtre stérile 0,2 μm, régulateur de pression, lampe à UV | N/A | ||||
16430831
|
Thermo Scientific™
50129845INS |
Smart2Pure 12 UV/UF | 12 L/h | Cartouche de RO/prétraitement, une cartouche de polisseur ultra-pure, filtre stérile 0,2 μm, régulateur de pression, lampe à UV et filtre UF. |
10200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16460831
|
Thermo Scientific™
50129887INS |
Smart2Pure 6 UV/UF | 6 L/h | Réservoir interne de 6 litres avec filtre d’aération, cartouche de RO/prétraitement, cartouche de polisseur ultra-pure, filtre stérile 0,2 μm, régulateur de pression, lampe à UV et filtre UF. |
9170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16440831
|
Thermo Scientific™
50129872INS |
Smart2Pure 3 UV | 3 L/h | Réservoir interne de 6 litres avec filtre d’aération, cartouche RO/prétraitement, cartouche de polisseur ultra-pure, filtre stérile 0,2 μm, régulateur de pression et lampe UV. |
6780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16420831
|
Thermo Scientific™
50129688INS |
Smart2Pure 3 UV/UF | 3 L/h | Réservoir interne de 6 litres avec filtre d’aération, cartouche de RO/prétraitement, cartouche de polisseur ultra-pure, filtre stérile 0,2 μm, régulateur de pression, lampe à UV et filtre UF. | N/A | ||||
Descrizione
Des économies sur le long terme :
Une solution conviviale :
Smart Réservoir 6 L intégré pour Smart2Pure 3 et 6 :
Le Smart2Pure 12 offre des options de réservoir en 30 ou 60 L :
Distributeur manuel en option :
Specifica
99 % | |
<0,01 CFU/ml | |
NPT 19 mm (0,75 in) | |
Robinet | |
Type 1 : 18,2 Mohm.cm à 25°C ; Type 2 : 10 à 15 Mohm.cm à 25°C | |
1 à 5 ppb | |
1 à 6 bar | |
0,06 kW | |
400 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Type 1 : 0,055 μS/cm | |
0,005 UE/ml | |
No | |
Type 1 | |
Non | |
1 à 6 bar | |
<1 | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |