Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Système de purification d’eau avec installation
Transformez l’eau du robinet en eau ASTM de type 1 et de type 2 grâce au système de purification d’eau compact et tout-en-un Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Ce système complet produit 3 ou 6 litres d’eau ultra pure par heure. Smart2Pure 3 et 6 présentent un réservoir intégré de 6 L pour stocker l’eau de type 2, tandis que Smart2Pure 12 offre le choix d’un réservoir de 30 ou 60 L pour une capacité de stockage personnalisable.
Marque: Thermo Scientific™ 50129872INS
4746.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Des économies sur le long terme :
Une solution conviviale :
Smart Réservoir 6 L intégré pour Smart2Pure 3 et 6 :
Le Smart2Pure 12 offre des options de réservoir en 30 ou 60 L :
Distributeur manuel en option :
Spécification
99 % | |
<0,01 CFU/ml | |
NPT 19 mm (0,75 in) | |
Robinet | |
Type 1 | |
Type 1 : 18,2 Mohm.cm à 25°C ; Type 2 : 10 à 15 Mohm.cm à 25°C | |
1 à 5 ppb | |
Réservoir interne de 6 litres avec filtre d’aération, cartouche RO/prétraitement, cartouche de polisseur ultra-pure, filtre stérile 0,2 μm, régulateur de pression et lampe UV. | |
1 à 6 bar | |
3 l/h à 10°C | |
3 L/h | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |
Type 1 : 0,055 μS/cm | |
0,005 UE/ml | |
No | |
0,6 l/min | |
Non | |
Non | |
1 à 6 bar | |
Smart2Pure 3 UV | |
<1 | |
0,06 kW | |
305 mm | |
400 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |