Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Système de purification d’eau avec installation
Transformez l’eau du robinet en eau ASTM de type 1 et de type 2 grâce au système de purification d’eau compact et tout-en-un Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™. Ce système complet produit 3 ou 6 litres d’eau ultra pure par heure. Smart2Pure 3 et 6 présentent un réservoir intégré de 6 L pour stocker l’eau de type 2, tandis que Smart2Pure 12 offre le choix d’un réservoir de 30 ou 60 L pour une capacité de stockage personnalisable.
Marque:  Thermo Scientific™ 50129688INS
5341.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Des économies sur le long terme :
  • Purification d’eau à travers des cartouches indépendantes équipées de raccords rapides Aquastop pour un remplacement rapide
  • Le Module 1 combine le prétraitement et la membrane d’osmose inverse.
  • Le Module 2 comporte une cartouche de polissage contenant une résine ultra-pure de haute qualité pour une pureté homogène et une longue durée de vie des cartouches.
  • Une solution conviviale :
  • Distribution facile, associée à une vitesse variable permettant un contrôle du débit
  • Affichage pouvant être incliné pour une lisibilité optimale
  • Lampe UV et ultrafiltre UF en option disponibles pour personnaliser l’eau ultra-pure
  • Smart Réservoir 6 L intégré pour Smart2Pure 3 et 6 :
  • Fabriqué en matériaux sans pigments
  • Évacuation avec fond conique pour une vidange complète, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection efficaces
  • Le Smart2Pure 12 offre des options de réservoir en 30 ou 60 L :
  • Large ouverture permettant un nettoyage manuel, facile et efficace
  • Filtres stériles d’aération et débordement du réservoir qui protègent le système contre la contamination par des micro-organismes
  • Filtre CO2 (en option) empêchant une augmentation de la valeur de COT, qui serait provoquée par le CO2 absorbé.
  • Réservoir en polyéthylène opaque à la lumière
  • Pompe de recirculation qui protège l’eau ultra-pure de la prolifération bactérienne lors des périodes d’arrêt et maintient une valeur de conductivité faible
  • Montage mural en option pour un faible encombrement en toute simplicité
  • Évacuation avec fond conique permettant une vidange complète, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection efficaces. 
  • Distributeur manuel en option :
  • Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec cordon de 3 m (réf. 50138221)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    99 %
    <0,01 CFU/ml
    NPT 19 mm (0,75 in)
    Robinet
    Type 1
    Non
    1 à 6 bar
    Smart2Pure 3 UV/UF
    <1
    0,06 kW
    305 mm
    400 mm
    100/240 V, 50/60 Hz
    50/60 Hz
    Type 1 : 0,055 μS/cm
    0,005 UE/ml
    No
    0,6 l/min
    Type 1 : 18,2 Mohm.cm à 25°C ; Type 2 : 10 à 15 Mohm.cm à 25°C
    1 à 5 ppb
    Réservoir interne de 6 litres avec filtre d’aération, cartouche de RO/prétraitement, cartouche de polisseur ultra-pure, filtre stérile 0,2 μm, régulateur de pression, lampe à UV et filtre UF.
    1 à 6 bar
    3 l/h à 10°C
    3 L/h
    545 mm
    22 kg
    100/240 V