Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ MicroPure™
Traitez jusqu’à 15 litres/jour d’eau ultra-pure grâce au système de purification d'eau compact Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™, qui exécute en toute fiabilité des applications telles que les analyses HPLC.
3729.08€ - 7260.00€
Spécification
Conductivité | 0,055 µS/cm |
---|---|
Feedwater Connector | R 19 mm (0,75 in) |
Surveillance de l’eau d’alimentation | Oui |
Source d’eau d’alimentation | Prétraité |
Type d’eau de production | Type 1 |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327011
|
Thermo Scientific™
50132366 |
Système d’eau ultra-pure MicroPure | |||||||
11347011
|
Thermo Scientific™
50132367 |
MicroPure ultrapure water system with integrated 6L feed water tank | |||||||
11337011
|
Thermo Scientific™
50132368 |
MicroPure UF, ultrapure water system with ultra filtration membrane | |||||||
11357011
|
Thermo Scientific™
50132369 |
MicroPure ultrapure water system with ultrafiltration membrane and an integrated 6L feed water tank | |||||||
11367011
|
Thermo Scientific™
50132370 |
Système d’eau ultrapur MicroPure UF/UV avec membrane d’ultrafiltration et photo-oxydation UV |
6950.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11377011
|
Thermo Scientific™
50132372 |
Système de purification MicroPure avec photo-oxydation UV, membrane d’ultrafiltration et réservoir d’eau d’alimentation intégré de 6 L |
7260.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10169639
|
Thermo Scientific™
50132373 |
Système d’eau ultrapure MicroPure UV avec photo-oxydation UV |
6270.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11397011
|
Thermo Scientific™
50132374 |
Système d’eau ultrapur MicroPure avec photo-oxydation UV et réservoir d’eau d’alimentation intégré de 6 L |
6570.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Traitez jusqu’à 15 L/jour d’eau ultrapure avec le système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ compact et fiable. Ce système est un excellent choix pour les applications telles que les analyses HPLC ou d’autres analyses instrumentales, la préparation des échantillons, le rinçage de la verrerie ou les opérations de biologie moléculaire au cours desquelles les endotoxines et/ou les nucléases risqueraient d’interférer. Installez le système sans avoir besoin d’un accès direct à une conduite d’eau grâce au réservoir d’eau d’alimentation de 6 litres intégré en option et visualisez l’écran facilement grâce à l’affichage rétro-éclairé inclinable. Surveillez la qualité de l’eau d’alimentation pour optimiser la durée de vie de la cartouche.
Fonctionnalités intelligentes :
- Affichage rétro-éclairé et inclinable pour une visualisation aisée
- Distribution à vitesse variable
- Réservoir d’eau d’alimentation de 6 L intégré en option pour une utilisation sans accès direct à une conduite d’eau
Surveillance de la qualité de l’eau d’alimentation :
- Une bonne qualité de l’eau d’alimentation permet d’obtenir une eau ultra-pure homogène et une durée de vie prolongée, optimale, des cartouches
Conception intelligente :
- Pompe de recyclage qui empêche la prolifération bactérienne lors de la période d’arrêt et qui permet une surveillance constante de toutes les fonctions du système, avec un affichage immédiat de tous les messages d’erreur en cas de survenue d’un problème
- Systèmes livrés entièrement équipés avec régulateur de pression, cartouche ultra-pure et filtre stérile de 0,2 µm
Filtres supérieurs :
- Ultrafiltre rincé automatiquement afin de permettre la rétention la plus élevée possible des endotoxines et nucléases, et de garantir ainsi, pour l’ultrafiltre, une longue durée de vie de deux ans
- Filtre final de 0,2 µm validé avec membrane repliée pouvant être stérilisé jusqu’à cinq fois
Spécification
0,055 µS/cm | |
Oui | |
Type 1 | |
Non | |
1 à 6 bars | |
<1 μm/ml | |
2° à 35°C | |
545 mm | |
100/240 V |
R 19 mm (0,75 in) | |
Prétraité | |
18,2 MΩ cm | |
Water Purification System | |
0,1 à 6 bars | |
0,06 kW | |
305 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |