Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ MicroPure™
Traitez jusqu’à 15 litres/jour d’eau ultra-pure grâce au système de purification d'eau compact Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™, qui exécute en toute fiabilité des applications telles que les analyses HPLC.
Marque:  Thermo Scientific™ 50132368
Description
Traitez jusqu’à 15 L/jour d’eau ultrapure avec le système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ compact et fiable. Ce système est un excellent choix pour les applications telles que les analyses HPLC ou d’autres analyses instrumentales, la préparation des échantillons, le rinçage de la verrerie ou les opérations de biologie moléculaire au cours desquelles les endotoxines et/ou les nucléases risqueraient d’interférer. Installez le système sans avoir besoin d’un accès direct à une conduite d’eau grâce au réservoir d’eau d’alimentation de 6 litres intégré en option et visualisez l’écran facilement grâce à l’affichage rétro-éclairé inclinable. Surveillez la qualité de l’eau d’alimentation pour optimiser la durée de vie de la cartouche.
Polisseur MicroPure
• Alimentation directe eau de réseau ou via réservoir optionnel
• Qualité 18,2 Mxcm
• Eau ultrapure à la demande pour besoins quotidiens fréquents de petites quantités
• Alimentation directe via eau de réseau selon spécifications ci-dessous (hors spécifications, prévoir un système de prétraitement en amont) ou réservoir intégré ou externe pour alimentation en eau distillée
• Utilisation sur paillasse ou fixation murale optionnelle
• Simples connexions entré/sortie au bloc de filtration via raccords rapides
• Filtre 0,2 μ à la distribution avec cloche prévenant tout contact
• Contrôleur intuitif avec afficheur LCD rétroéclairé, affichage permanent conductivité et température. Touche de démarrage de production. Interrupteur UV pour les modèles équipés. Valeurs admissibles pour nettoyage et désinfection réglables
• 4 versions pour une large gamme d'applications
• MicroPure pour méthodes analytiques telles que AAS, IC, ICP..
• MicroPure UV pour méthodes analytiques haute sensibilité telles que HPLC, ICP-MS, analyses COT, MC..
• MicroPure UltraFiltration pour microbiologie, biologie.
• MicroPure UV/UltraFiltration pour biologie moléculaire, culture cellulaire, anticorps monoclonaux..
• Versions standards ou avec réservoir d'alimentation 6L intégré pour eau distillée (ST)
• Polisseur MicroPure
• MicroPure UF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0.055μS/cm
<0.1 CFU/mL
R 3/4 in.
Pretreated
Type 1
No
Water Purification System
0.1 to 6 bar
0.06 kW
305 mm
300 mm
100/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
MicroPure UF, ultrapure water system with ultra filtration membrane
0.001 EU/mL
Yes
1.5 L/min.
18.2 Mohm.cm
5 to 10 ppb
1 to 6 bar
<1 μM/mL
2°C to 35°C
545 mm
17 kg
100/240 V