Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ MicroPure™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Traitez jusqu’à 15 L/jour d’eau ultrapure avec le système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ compact et fiable. Ce système est un excellent choix pour les applications telles que les analyses HPLC ou d’autres analyses instrumentales, la préparation des échantillons, le rinçage de la verrerie ou les opérations de biologie moléculaire au cours desquelles les endotoxines et/ou les nucléases risqueraient d’interférer. Installez le système sans avoir besoin d’un accès direct à une conduite d’eau grâce au réservoir d’eau d’alimentation de 6 litres intégré en option et visualisez l’écran facilement grâce à l’affichage rétro-éclairé inclinable. Surveillez la qualité de l’eau d’alimentation pour optimiser la durée de vie de la cartouche.
Fonctionnalités intelligentes :
- Affichage rétro-éclairé et inclinable pour une visualisation aisée
- Distribution variable de la vitesse
- Réservoir d’eau d’alimentation de 6 L intégré en option pour une utilisation sans accès direct à une conduite d’eau
Surveillance de la qualité de l’eau d’alimentation :
- Une bonne qualité de l’eau d’alimentation permet d’obtenir une eau ultra-pure homogène et une durée de vie prolongée, optimale, des cartouches.
Conception intelligente :
- Pompe de recyclage qui empêche la prolifération bactérienne lors de la période d’arrêt et qui permet une surveillance constante de toutes les fonctions du système, avec un affichage immédiat de tous les messages d’erreur en cas de survenue d’un problème.
- Systèmes livrés entièrement équipés avec régulateur de pression, cartouche ultra-pure et filtre stérile de 0,2 μm.
Filtres supérieurs :
- Ultrafiltre rincé automatiquement afin de permettre la rétention la plus élevée possible des endotoxines et nucléases, et de garantir ainsi, pour l’ultrafiltre, une longue durée de vie de deux ans.
- Filtre final de 0,2 μm validé avec membrane repliée pouvant être stérilisé jusqu’à cinq fois.
Spécification
Spécification
| Conductivité | 0,055 μS/cm |
| Contenu bactérien | <0.1 CFU/mL |
| Feedwater Connector | R 3/4 in. |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | Oui |
| Source d’eau d’alimentation | Prétraitée |
| Débit | 1 l/min |
| Type d’eau de production | Type 1 |
| Résistivité | 18,2 Mohm.cm |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | Non |
| Carbone organique total | 5 to 10 ppb |
| Afficher plus |