Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ LabTower™ RO
Transformez l’eau du robinet en eau à osmose inverse avec un espace de stockage de 100 L intégré à l’aide du système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO.
8393.08€ - 14874.00€
Spécification
Contenu bactérien | 99% |
---|---|
Surveillance de l’eau d’alimentation | Oui |
Source d’eau d’alimentation | Robinet |
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | No |
Type | Système de purification d’eau par osmose inverse |
Code produit | Marque | Description | Performance de perméabilité | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Performance de perméabilité | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11386991
|
Thermo Scientific™
50132390 |
LabTower RO 20L/hr. | 20 L/hr. at 10°C | 100/240 V 50/60 Hz | N/A | N/A | N/A | |||||
11396991
|
Thermo Scientific™
50132391 |
LabTower RO 40 L/h | 40 l/h à 10°C | 100/240 V, 50/60 Hz |
14874.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
13204909
|
Thermo Scientific™
50132392 |
LabTower RO 60L/hr. | 60 L/hr. at 10°C | 90/240 V 50/60 Hz | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Transformez l’eau du robinet en eau à osmose inverse (RO) avec un espace de stockage de 100 L intégré à l’aide du système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO, qui permet à l’utilisateur de lire facilement les paramètres avec un appareil de contrôle ultramoderne. Sur roulettes, ce système compact est parfait pour fournir de l’eau pure aux laboratoires. Le système est bien adapté en tant que source d’alimentation d’eau pour les lave-vaisselles, les autoclaves et toute utilisation générale en laboratoire. Choisissez parmi trois options de système avec des débits de perméat de 20, 40 ou 60 l/h. Les données de résistivité et conductivité sont clairement affichées sur un grand panneau rétro-éclairé pivotant pour une visualisation optimale.
Technologie de pointe pour un concept portable :
- Contrôle par microprocesseur ultramoderne permettant un paramétrage facile à lire du système.
- Réservoir de 100 L d’eau pure intégré pouvant être complètement vidangé et doté d’un dispositif avec booster de pression silencieux sur les modèles standard.
- Sur roulettes, le système LabTower RO compact est parfait pour fournir de l’eau pure aux laboratoires.
- Système bien adapté en tant que source d’alimentation d’eau pour les lave-vaisselles, les autoclaves et toute utilisation générale en laboratoire.
- Unité de prétraitement intégrée — composée d’un stabilisateur de dureté destiné à protéger le module d’osmose inverse des facteurs de dureté et d’une cartouche associant du charbon actif à un filtre de 5 μm — protège le système contre le chlore libre et les particules, ce qui garantit la longévité des étapes de purification en aval.
Concept compact et portable :
- Système doté de trois options de débits de perméat de 20, 40 ou 60 L/h.
- Modèle autonome avec réservoir de 100 L intégré qui n’occupe AUCUN espace sur la paillasse — les roulettes facilitent le déplacement.
- Systèmes pouvant être mis à niveau ultérieurement pour prendre en charge les demandes en volumes d’eau croissantes.
Réservoir de 100 L intégré
- Système capable de stocker 100 L d’eau à osmose inverse (RO) dans un réservoir opaque en polyéthylène ultra-pur.
- Volume du réservoir réglable et pouvant être programmé en fonction de la demande (faible ou élevée) — distribution à partir du réservoir vers les autoclaves, les lave-vaisselles, les systèmes d’eau ultra-pure, etc.
Affichage clair et convivial :
- Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétro-éclairé pivotant pour une visualisation optimale.
- État du mode de fonctionnement actuel clairement indiqué : “production”, “stand-by” (veille), “cleaning” (nettoyage) ou “disinfection” (désinfection)
- Niveau de remplissage du réservoir affiché sous la forme d’un pourcentage.
- Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne.
Documentation conforme aux BPL :
- Système d’osmose inverse LabTower RO développé pour répondre aux exigences BPL.
- Données enregistrées et traçables pouvant être imprimées grâce à l’interface RS-232 et à l’accessoire imprimante.
- Des mesures précises et de haute qualité de la conductivité garanties par la constante de cellule de 0,16 cm-1.
- Pré-traitement externe requis
Spécification
99% | |
Robinet | |
Système de purification d’eau par osmose inverse | |
1 à 6 bars | |
<1 μM/mL | |
98% | |
450 mm | |
580 mm | |
50/60 Hz |
Oui | |
No | |
3/4 in. NPT | |
2 à 6 bar | |
0.25 kW | |
2°C à 35°C | |
1500 mm | |
50 kg |