Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification de l’eau Barnstead™ LabTower™ RO
Transformez l’eau du robinet en eau à osmose inverse avec un stockage de 100 litres intégré à l’aide du système de purification d’eau par osmose inverse Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™.
Marque: Thermo Scientific™ 50132392
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
Description
Transformez l’eau du robinet en eau à osmose inverse (RO) avec un stockage de 100 litres intégré à l’aide du système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO, qui permet à l’utilisateur de lire facilement les paramètres avec un contrôleur ultramoderne. Sur roulettes, ce système compact est parfait pour fournir de l’eau pure aux laboratoires. Le système est bien adapté en tant que source d’alimentation d’eau pour les lave-vaisselles, les autoclaves et toute utilisation générale en laboratoire. Choisissez parmi trois options de système avec des débits de perméat de 20, 49 ou 60 l/h. Les données de résistivité et conductivité sont clairement affichées sur un grand panneau rétro-éclairé pivotant pour une visualisation optimale.
Technologie de pointe pour un concept portable :
- Contrôle par microprocesseur ultramoderne permettant un paramétrage facile à lire du système
- Réservoir de 100 litres d’eau pure intégré pouvant être complètement vidangé et doté d’un dispositif avec booster de pression silencieux sur les modèles standard
- Sur roulettes, le système d’osmose inverse LabTower est parfait pour fournir de l’eau pure aux laboratoires
- Système bien adapté en tant que source d’alimentation d’eau pour les lave-vaisselles, les autoclaves et toute utilisation générale en laboratoire
- Unité de prétraitement intégrée composée d’un stabilisateur de dureté destiné à protéger le module d’osmose inverse des facteurs de dureté et d’une cartouche associant du charbon actif à un filtre de 5 μm. L’unité protège le système contre le chlore libre et les particules, ce qui garantit la longévité des étapes de purification en aval
Concept compact et portable :
- Système doté de trois options de débits de perméat de 20, 40 ou 60 l/h
- Modèle autonome avec réservoir de 100 litres intégré qui n’occupe AUCUN espace sur la paillasse ; les roulettes facilitent le déplacement
- Systèmes pouvant être mis à niveau ultérieurement pour prendre en charge les demandes en volumes d’eau croissantes
Réservoir de 100 litres intégré :
- Système capable de stocker 100 litres d’eau à osmose inverse (RO) dans un réservoir opaque en polyéthylène ultra-pur
- Volume du réservoir réglable et pouvant être programmé en fonction de la demande (faible ou élevée) ; distribution à partir du réservoir vers les autoclaves, les lave-vaisselles, les systèmes d’eau ultra-pure, etc.
Affichage clair et convivial :
- Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétro-éclairé pivotant pour une visualisation optimale
- État du mode de fonctionnement actuel clairement indiqué : “production”, “stand-by” (veille), “cleaning” (nettoyage) ou “disinfection” (désinfection)
- Niveau de remplissage du réservoir affiché sous la forme d’un pourcentage
- Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Documentation conforme aux BPL :
- Système d’osmose inverse LabTower RO développé pour répondre aux exigences BPL
- Données enregistrées et traçables pouvant être imprimées grâce à l’interface RS-232 et à l’accessoire imprimante
- Mesures précises et de haute qualité de la conductivité grâce à la constante de cellule de 0,16 cm-1
Spécification
99% | |
Yes | |
60 L/hr. at 10°C | |
Reverse Osmosis Water Purification System | |
1 to 6 Bar | |
<1 μM/mL | |
0.25 kW | |
2°C to 35°C | |
1500 mm | |
50 kg | |
90/240 V |
LabTower RO 60L/hr. | |
Tap | |
No | |
3/4 in. NPT | |
2 to 6 bar | |
60 L/hr. at 10°C | |
98% | |
450 mm | |
580 mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |