Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ LabTower™ RO
Code produit. 11386991 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
LabTower RO 20 l/h
LabTower RO 40 L/h
LabTower RO 60 l/h
Performance de perméabilité:
20 l/h à 10 °C
40 l/h à 10°C
60 l/h à 10 °C
Alimentation électrique:
100/240 V 50/60 Hz
100/240 V, 50/60 Hz
90/240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11386991
Marque: Thermo Scientific™ 50132390
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Transformez l’eau du robinet en eau à osmose inverse avec un espace de stockage de 100 L intégré à l’aide du système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO.
Transformez l’eau du robinet en eau à osmose inverse (RO) avec un espace de stockage de 100 L intégré à l’aide du système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO, qui permet à l’utilisateur de lire facilement les paramètres avec un appareil de contrôle ultramoderne. Sur roulettes, ce système compact est parfait pour fournir de l’eau pure aux laboratoires. Le système est bien adapté en tant que source d’alimentation d’eau pour les lave-vaisselles, les autoclaves et toute utilisation générale en laboratoire. Choisissez parmi trois options de système avec des débits de perméat de 20, 40 ou 60 l/h. Les données de résistivité et conductivité sont clairement affichées sur un grand panneau rétro-éclairé pivotant pour une visualisation optimale.
Osmoseur LabTower RO
• Eau ASTM type III via prétraitement et osmose inverse
• Jusqu'à 40 l/h
• Réservoir inférieur 100L sur roulettes
• Système modulaire économique et compact
• Prétraitement (filtration 5 μ avec stabilisateur de dureté et charbon actif) avant osmose inverse
• Réservoir de stockage 100L compact sur roulettes avec afficheur volume, fond conique et pompe de distribution en aval. Lampe UV immergée optionnelle
• Contrôleur avec affichage conductivité et température. Interface RS232 pour imprimante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien 99%
Description LabTower RO 20 l/h
Surveillance de l’eau d’alimentation Oui
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 20 L/hr. at 10°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Type Système de purification d’eau par osmose inverse
Connecteur pour l’alimentation en eau 3/4 in. NPT
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bars
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml <1 μM/mL
Performance de perméabilité 20 l/h à 10 °C
Consommation électrique 0.25 kW
Suppression de silice 98%
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 1500 mm
Profondeur (métrique) 580 mm
Poids net (métrique) 50 kg
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz