Learn More
Carbonate de baryum 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11374599
Carbonate de baryum 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374599
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Code produit. 11374599
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13195.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Barium carbonate is widely used in the ceramics industry as an ingredient in glazes. It acts as a flux, a matting and crystallizing agent and combines with certain colouring oxides to produce unique colours not easily attainable by other means. It is also used for removing of sulfates in phosphoric acid production and chlorine alkali electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de baryum est largement utilisé dans l’industrie de la céramique comme ingrédient des vernis. Il agit comme fondant, et agent de matité et de cristallisation. Combiné à certains oxydes de coloration, il produit des couleurs uniques qui ne sont pas faciles à obtenir par d’autres moyens. Il est également utilisé pour l’élimination des sulfates dans la production d’acide phosphorique et l’électrolyse chlore-alcali.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et l’alcool. Soluble dans l’acide acétique, l’acide chlorhydrique et l’acide nitrique.
Remarques
m.p 174° (90 atm), 811° (1 atm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-pAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Barium carbonate
Point de fusion 811°C
Quantité 100 g
Formule linéaire BaCO3
Merck Index 14,969
Informations sur la solubilité Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid,hydrochloric acid and nitric acid.
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
Poids de la formule 197.35
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 4.43
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP03L018 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2025 Catalog NumberA13195.22,A13195.36,A13195.0B,A13195.0I
Numéro de lotW30K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2025 Catalog NumberA13195.22,A13195.36,A13195.0B,A13195.0I
Numéro de lotR10K033 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberA13195.22,A13195.36
Numéro de lotX27J015 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2023 Catalog NumberA13195.22,A13195.36
Numéro de lotM27J010 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/06/2023 Catalog NumberA13195.22,A13195.36
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Carbonate de baryum 99 %, Thermo Scientific Chemicals >