Learn More
Oxyde de plomb(II), poudre jaune, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11306638
Oxyde de plomb(II), poudre jaune, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306638
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Code produit. 11306638
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012220.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is employed mostly in lead-based industrial glass and industrial ceramics, including computer components. Lead monoxide is used as an intermediate/precursor in the manufacture of several products, for example water proof cements, lubricants, lubricating oils, inorganic pigments, lead soaps, petroleum refining, rubber, cathode ray tube glass, and polyvinyl chloride (PVC). It is useful for lead acid batteries as cathode and anode. Lead monoxide scores significant applications in oil, gas and chemical manufactures. It is an efficient catalyst for condensation reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-36-8
Formule moléculaire OPb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
Numéro MDL MFCD00011164
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellowAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14827
Nom IUPAC oxoplomb
SMILES O=[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) oxide
Point de fusion 886°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Informations sur la solubilité Soluble in concentrated alkali,hydrochloric acid,and ammonium chloride. Insoluble in water,dilute alkali and alcohol.
Poids de la formule 223.19
Odeur Odorless
Densité 9.53 g/cm3 at 20°C
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ15K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number012220.36,012220.A3
Numéro de lotZ16I021 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2023 Catalog Number012220.36,012220.A3
Numéro de lotP31I032 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2022 Catalog Number012220.36,012220.A3
Numéro de lot10237823 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012220.36,012220.A3
Numéro de lotP28I069 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012220.36,012220.A3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Monoxyde de plomb
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Oxyde de plomb(II), poudre jaune, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >