Learn More
Masterflex™ Connecteur en Y, cannelé, polypropylène
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, en polypropylène, est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
28.35€ - 82.25€
Spécification
Type de produit | En forme de Y, cannelé |
---|---|
À utiliser avec (application) | Applications à basse pression.Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie / fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments |
Gamme de produits | Raccords de tubulures |
Forme | Y |
Pression maximale | 30 psi (2 bar) |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité d’emballage | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité d’emballage | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
14809680
|
Masterflex™
40726-41 |
Transparent | 10/boîte | 1/16 po de dia. int. |
29.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15276660
|
Masterflex™
40726-43 |
Transparent | 10/boîte | 1/8 po ID |
28.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11790339
|
Masterflex™
40726-42 |
Transparent | 10/boîte | 3/32 po de dia. int. |
59.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12459580
|
Masterflex™
06296-10 |
Blanc | 10/boîte | Diamètre interne 4-6 mm | |||||
12439590
|
Masterflex™
06295-70 |
Transparents | 10/boîte | Diamètre interne 16 mm |
51.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11795888
|
Masterflex™
06295-10 |
Transparent | 20/boîte | Diamètre interne 4 mm | |||||
11705898
|
Masterflex™
06295-20 |
Transparent | 35 mm | Diamètre interne 6 mm | |||||
11828621
|
Masterflex™
06295-40 |
Transparent | 20/boîte | Diamètre interne 10 mm | |||||
Description
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, polypropylène est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
- Idéal pour :
- Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie/fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments.
- Conçu pour un assemblage rapide et facile avec tubulure flexible
- Disponibles en plusieurs tailles de cannelure, longueurs et largeurs de raccord
Spécification
En forme de Y, cannelé | |
Raccords de tubulures | |
30 psi (2 bar) |
Applications à basse pression.Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie / fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments | |
Y |