Learn More
Masterflex™ Connecteur en Y, cannelé, polypropylène
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, en polypropylène, est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
Marque: Masterflex™ 06295-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, polypropylène est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
- Idéal pour :
- Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie/fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments.
- Conçu pour un assemblage rapide et facile avec tubulure flexible
- Disponibles en plusieurs tailles de cannelure, longueurs et largeurs de raccord
Spécification
En forme de Y, cannelé | |
6 mm | |
32 mm | |
Applications à basse pression. Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie / fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments | |
Raccords de tubulures | |
6 mm, 6 mm, 6 mm | |
21 mm | |
Transparent | |
30 psi (2 bar) |
0,23 in | |
Polypropylène | |
Tubulure de 6 mm de diam. interne | |
35 mm | |
Diamètre interne 6 mm | |
Autoclave | |
Y | |
Flexible |