Learn More
Masterflex™ Connecteur en Y, cannelé, polypropylène
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, en polypropylène, est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
Marque: Masterflex™ 40726-42
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, en polypropylène, est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
- Idéal pour :
- Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie/fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments.
- Conçu pour un assemblage rapide et facile avec tubulure flexible
- Disponibles en plusieurs tailles de cannelure, longueurs et largeurs de raccord
Spécification
En forme de Y, cannelé | |
Tubulure de 3/32 po de dia. int. | |
10/boîte | |
3/32 po de dia. int. | |
Oxyde d’éthylène, rayons gamma | |
Transparent |
Polypropylène | |
Applications à basse pression.Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie / fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments | |
Raccords de tubulures | |
3/32 po, 3/32 po, 3/32 po | |
Y | |
30 psi (2 bar) |