Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Bandido
Protection authentique et grande qualité dans un modèle économique.
5.60€ - 12.65€
Spécification
Comprend Cordon
Poids (métrique) 28 g
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Teinte de la lentille LensType Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Teinte de la lentille LensType Prix Quantité et disponibilité  
12649120
Afficher les documents
Bollé Safety
BANPSF
Fumée N/A N/A N/A
12659120
Afficher les documents
Bollé Safety
BANPSJ
Yellow N/A N/A N/A
12669120
Afficher les documents
Bollé Safety
BANWPCC5
Ombre 5
11.65€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11895834
Afficher les documents
Bollé Safety
BANCI
Transparent N/A N/A N/A
Description
Description
  • Un modèle économique pour une protection authentique.
  • Entièrement fabriquées en polycarbonate hautement résistant, les lunettes BANDIDO sont l’option idéale.
  • Forme enveloppante.
  • EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
  • F, Risque mécanique - Impact à faible puissance : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
  • T, Risque mécanique - Particules à haute vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation pour les particules à haute vitesse à des températures extrêmes.
  • Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
  • CE, Norme européenne : Monture indiquant la conformité à la norme CE.
Spécification
Spécification
Cordon
28 g
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes de sécurité Bandido