Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Bandido
Code produit. 12669120
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Fumée
Jaune
Ombre 5
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12669120
Marque: Bollé Safety BANWPCC5
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protection authentique et grande qualité dans un modèle économique.
  • Un modèle économique pour une protection authentique.
  • Entièrement fabriquées en polycarbonate hautement résistant, les lunettes BANDIDO sont l’option idéale.
  • Forme enveloppante.
  • EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
  • F, Risque mécanique - Impact à faible puissance : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
  • T, Risque mécanique - Particules à haute vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation pour les particules à haute vitesse à des températures extrêmes.
  • Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
  • CE, Norme européenne : Monture indiquant la conformité à la norme CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Résistantes aux chocs, Antirayures
Description Modèle BANWPCC5
Certifications / conformité (Europe) EN166, EN170, EN172, risque mécanique F/T, classe optique 1, CE
Teinte de la lentille Ombre 5
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Soudage, protection, port prolongé
Comprend Cordon
Nbre par carton 240/carton
Nb par paquet 1/sachet, 10/ boîte.
Poids (métrique) 28 g
Lens Material Polycarbonate hautement résistant
Matériau de la monture Polycarbonate hautement résistant
Protection UV EN172, EN170
Frame Type Enveloppant