Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Bandido
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Fumée
Jaune
Ombre 5
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un modèle économique pour une protection authentique.
- Entièrement fabriquées en polycarbonate hautement résistant, les lunettes BANDIDO sont l’option idéale.
- Forme enveloppante.
- EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
- F, Risque mécanique - Impact à faible puissance : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- T, Risque mécanique - Particules à haute vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation pour les particules à haute vitesse à des températures extrêmes.
- Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
- CE, Norme européenne : Monture indiquant la conformité à la norme CE.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Description | Modèle BANCI |
| Certifications / conformité (Europe) | EN166, EN170, risque mécanique F/T, classe optique 1, CE |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Protection, utilisation continue |
| Comprend | Cordon |
| Nb par paquet | 1paire |
| Poids (métrique) | 28 g |
| Matériau | Polycarbonate |
| Afficher plus |