Learn More
Motic™ Microscope biologique série B3
Microscope bien conçu et apprécié avec illumination de Koehler intégré et tourelle quintuple. Le microscope biologique Motic™ série B3 offre une plateforme stable pour la microscopie professionnelle et peut être équipé d’une variété d’objectifs adaptés à vos besoins de recherche.
857.00€ - 2035.00€
Spécification
Eyepiece | WF 10X/20 mm, ajustement dioptrique sur le tube oculaire gauche, +/- 5 dioptries |
---|---|
Type d’éclairage | Halogène avec contrôle d’intensité 12 V/20 W |
Type de produit | Microscope biologique |
Comprend | Filtres bleus, jaunes et verts, housse de protection et huile à immersion |
Conception optique | Système optique fini 160 mm |
Code produit | Marque | Type de tête | Modèle | Types d’objectifs | Type de condenseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tête | Modèle | Types d’objectifs | Type de condenseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15405142
|
Motic™
PB37531E01 |
Binoculaire Siedentopf, incliné à 30°, rotatif à 360° | B3-220 PL | Achromatique à plan DIN | Focalisable et centrable 1.25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre | N/A | |||
15415142
|
Motic™
PB38531E01 |
Trinoculaire Seidentopf | B3-223 PL | Achromatique à plan DIN | Focalisable et centrable 1.25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre | N/A | |||
15425142
|
Motic™
PB37551E01 |
Binoculaire Siedentopf, incliné à 30°, rotatif à 360° | B3-220 Asc | Super contraste achromatique ASC, DIN | Focalisable et centrable 1.25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre | N/A | |||
15435142
|
Motic™
PB38551E01 |
Trinoculaire Seidentopf | Phase B3-223 | Plan, plan de contraste de phase | Le condenseur de type tourelle à contraste de phase à 5 positions (BF, 10X, 20X, 40X, 100X). | N/A | |||
15485132
|
Motic™
PB37511E01 |
Binoculaire Siedentopf, incliné à 30°, rotatif à 360° | B3-220 Asc | Super contraste achromatique ASC, DIN | Focalisable et centrable 1.25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre | N/A | |||
15495132
|
Motic™
PB38511E01 |
Trinoculaire Seidentopf | B3-223 Asc | Super contraste achromatique ASC, DIN | Focalisable et centrable 1.25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre | N/A | |||
Description
- Illumination de Koehler intégrée et tourelle quintuple.
- Platine mécanique coaxiale intégrée à basse position avec portoir d’échantillon. Système de mise au point grossière et fine avec ajustement de la tension.
- Disponible avec un fort contraste achromatique, un plan complet ou une optique de phase.
Spécification
WF 10X/20 mm, ajustement dioptrique sur le tube oculaire gauche, +/- 5 dioptries | |
Microscope biologique | |
Système optique fini 160 mm | |
7 kg |
Halogène avec contrôle d’intensité 12 V/20 W | |
Filtres bleus, jaunes et verts, housse de protection et huile à immersion | |
245 x 190 x 380 mm | |
220/240 V (CE) |