Learn More
Motic™ Microscope biologique série B3
Microscope bien conçu et apprécié avec illumination de Koehler intégré et tourelle quintuple. Le microscope biologique Motic™ série B3 offre une plateforme stable pour la microscopie professionnelle et peut être équipé d’une variété d’objectifs adaptés à vos besoins de recherche.
Marque:  Motic™ PB38531E01
Code produit. 15415142
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Illumination de Koehler intégrée et tourelle quintuple.
  • Platine mécanique coaxiale intégrée à basse position avec portoir d’échantillon.
  • Système de mise au point grossière et fine avec ajustement de la tension.
  • Disponible avec un fort contraste achromatique, un plan complet ou une optique de phase.
Spécification
Spécification
Focalisable et centrable 1.25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre
Trinoculaire Seidentopf
4X, 10X, 40XS, 100XS (huile)
Achromatique à plan DIN
Filtres bleus, jaunes et verts, housse de protection et huile à immersion
Système optique fini 160 mm
7 kg
WF 10X/20 mm, ajustement dioptrique sur le tube oculaire gauche, +/- 5 dioptries
Halogène avec contrôle d’intensité 12 V/20 W
B3-223 PL
Microscope biologique
Tourelle quadruple rotative inversée avec butées à déclic.
245 x 190 x 380 mm
220/240 V (CE)