Learn More
Motic™ Microscope biologique série B3
Microscope bien conçu et apprécié avec illumination de Koehler intégré et tourelle quintuple. Le microscope biologique Motic™ série B3 offre une plateforme stable pour la microscopie professionnelle et peut être équipé d’une variété d’objectifs adaptés à vos besoins de recherche.
Marque: Motic™ PB37511E01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Illumination de Koehler intégrée et tourelle quintuple.
- Platine mécanique coaxiale intégrée à basse position avec portoir d’échantillon. Système de mise au point grossière et fine avec ajustement de la tension.
- Disponible avec un fort contraste achromatique, un plan complet ou une optique de phase.
Spécification
Focalisable et centrable 1.25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre | |
Binoculaire Siedentopf, incliné à 30°, rotatif à 360° | |
4X, 10X, 40XS, 100XS (huile) | |
Super contraste achromatique ASC, DIN | |
Filtres bleus, jaunes et verts, housse de protection et huile à immersion | |
Système optique fini 160 mm | |
7 kg |
WF 10X/20 mm, ajustement dioptrique sur le tube oculaire gauche, +/- 5 dioptries | |
Halogène avec contrôle d’intensité 12 V/20 W | |
B3-220 Asc | |
Microscope biologique | |
Tourelle quadruple rotative inversée avec butées à déclic. | |
245 x 190 x 380 mm | |
220/240 V (CE) |