Learn More
Béchers coniques Azlon™ avec graduations imprimées
En PP haute pureté pour une visibilité optimale et une bonne résistance chimique. Les béchers coniques Azlon™ avec graduations imprimées constituent une excellente solution pour mesurer et distribuer des produits chimiques en laboratoire, et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
À utiliser avec (application) | Idéal dans les laboratoires microbiologiques, la culture ou les environnements tissulaires |
Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |
Type | Bécher |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12623132
|
Azlon
BPB0025P |
25 mL |
N/A
|
N/A | |||||
12633132
|
Azlon
BPB0050P |
50 ml |
N/A
|
N/A
|
|||||
10469130
|
Azlon
BPB0100P |
100 ml |
N/A
|
N/A
|
|||||
11960975
|
Azlon
BPB0250P |
250 ml |
N/A
|
N/A | |||||
11970975
|
Azlon
BPB0400P |
400 mL |
N/A
|
N/A | |||||
11980975
|
Azlon
BPB0500P |
500 ml |
N/A
|
N/A | |||||
12653132
|
Azlon
BPB0600P |
600 ml |
N/A
|
N/A | |||||
11990975
|
Azlon
BPB1000P |
1000 ml |
N/A
|
N/A | |||||
11900985
|
Azlon
BPB2000P |
2000 ml |
N/A
|
N/A | |||||
12030892
|
Azlon
BPB3000P |
3000 ml |
N/A
|
N/A | |||||
12040892
|
Azlon
BPB5000P |
5000 ml |
N/A
|
N/A | |||||
Description
En PP haute pureté pour une visibilité optimale et une bonne résistance chimique. Les béchers coniques Azlon™ avec graduations imprimées constituent une excellente solution pour mesurer et distribuer des produits chimiques en laboratoire, et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
- Style d’empilage conique : gain d’espace et manipulation aisée
- Autoclavable à 121°C
- Graduations nettes, bleues et faciles à lire
- Becs verseurs précis et anti-gouttes
- Conformes à la norme ISO 7056
Spécification
Translucide | |
Idéal dans les laboratoires microbiologiques, la culture ou les environnements tissulaires | |
Bécher | |
Oui | |
Imprimé en bleu |
Polypropylene | |
-20°C à +135°C | |
Autoclavable | |
ISO 7056, FDA |