Learn More
Béchers coniques Azlon™ avec graduations imprimées
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
400 mL
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Description
En PP haute pureté pour une visibilité optimale et une bonne résistance chimique. Les béchers coniques Azlon™ avec graduations imprimées constituent une excellente solution pour mesurer et distribuer des produits chimiques en laboratoire, et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
- Style d’empilage conique : gain d’espace et manipulation aisée
- Autoclavable à 121°C
- Graduations nettes, bleues et faciles à lire
- Becs verseurs précis et anti-gouttes
- Conformes à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) de la base | 122 mm |
Diamètre (métrique) externe | 163 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 163 mm |
Capacité (métrique) | 2000 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | Idéal dans les laboratoires microbiologiques, la culture ou les environnements tissulaires |
Hauteur (métrique) | 188 mm |
Incréments | 200 ml |
Quantité | Boîte de 1 |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Product Information
Product information
Taille: 3 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Béchers coniques Azlon™ avec graduations imprimées >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu