Learn More
Ensemble de béchers à côté droit Azlon™
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire : forme stable et droite
7.55€ - 78.55€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
À utiliser avec (application) | Ideal for General Laboratory Use |
Type | Straight Sided |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10580681
|
Azlon
BDA218MES |
50 mL, 100 mL, and 250 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
12483551
|
Azlon
BDA218MES |
50 mL, 100 mL, and 250 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
12473551
|
Azlon
BDA1198 |
500 mL, 1000 mL, and 2000 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
10578570
|
Azlon
BDA1199 |
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, and 250 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
10293430
|
Azlon
BDA1200 |
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
10165824
|
Azlon
BDA300P |
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 400 mL, 500 mL, 600 mL, 1000 mL, and 2000 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Ensemble de béchers classiques populaires Azlon
- Matériau en polypropylène : bonne résistance chimique
- Peut résister à des températures allant jusqu’à 121°C et est donc autoclavable
- Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
Spécification
Polypropylene | |
Straight Sided | |
Oui |
Ideal for General Laboratory Use | |
Autoclavable | |
ISO 7056 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ensemble de béchers à côté droit Azlon™