Learn More
Ensemble de béchers à côté droit Azlon™
Code produit. 12473551
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml et 250 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1 000 ml et 2 000 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 2000 ml et 2 000 ml
500 ml, 1 000 ml et 2 000 ml
50 ml, 100 ml et 250 ml
Conditionnement:
1 kit
3 kits
Code produit. 12473551
Marque: Azlon BDA1198
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire : forme stable et droite
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Ensemble de béchers classiques populaires Azlon
  • Matériau en polypropylène : bonne résistance chimique
  • Peut résister à des températures allant jusqu’à 121°C et est donc autoclavable
  • Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml, 1 000 ml et 2 000 ml
Matériau Polypropylene
À utiliser avec (application) Ideal for General Laboratory Use
Comprend Set of 3 Beakers, (500, 1000 and 2000 mL)
Type Straight Sided
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056