Learn More
Ensemble de béchers à côté droit Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml et 250 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1 000 ml et 2 000 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 2000 ml et 2 000 ml
500 ml, 1 000 ml et 2 000 ml
50 ml, 100 ml et 250 ml
Unit Size:
1 kit
3 kits
Description
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Ensemble de béchers classiques populaires Azlon
- Matériau en polypropylène : bonne résistance chimique
- Peut résister à des températures allant jusqu’à 121°C et est donc autoclavable
- Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1 000 ml et 2 000 ml |
| Matériau | Polypropylene |
| À utiliser avec (application) | Ideal for General Laboratory Use |
| Comprend | Set of 10 Beakers (1 of Each Size) |
| Type | Straight Sided |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 7056 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction