Learn More
Remplisseurs de pipettes en caoutchouc Azlon™
Conviennent aux pipettes de 100 ml ou moins
Marque:  Azlon PWY146
12.27 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15718047
  • 12.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conviennent aux pipettes de 100 ml ou moins
  • Conviennent aux pipettes de 100 ml ou moins
  • Le remplisseur de pipette fonctionne via une bille en verre et une série de valves permettant l’échappement, l’aspiration et l’administration de l’air
  • PWY145 convient à une manipulation d’une seule main
  • PWY146 comprend une buse d’insertion allongée pour améliorer la préhension
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Caoutchouc
Remplisseur de pipette
1/boîte
Nom du produit
Remplisseurs de pipettes en caoutchouc Azlon™ >