Learn More
Tige d’agitation en PTFE Azlon™
Suitable for stirring even the most corrosive liquids
14.40€ - 23.60€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Diamètre (métrique) | 6 mm |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Stirring even the most corrosive liquid |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12083344
|
Azlon
SWN542 |
150 mm | N/A | ||||||
12093344
|
Azlon
SWN544 |
200 mm | N/A | ||||||
12003354
|
Azlon
SWN546 |
250 mm | N/A | ||||||
12013354
|
Azlon
SWN548 |
300 mm | N/A | ||||||
12023354
|
Azlon
SWN550 |
350 mm | N/A | ||||||
12033354
|
Azlon
SWN552 |
400 mm | N/A | ||||||
Description
- Will withstand 260°C
- PTFE covered with plain ends
- Diameter: 6mm
Spécification
Autoclavables | |
6 mm | |
PTFE | |
Stirring even the most corrosive liquid |