Learn More
Tige d’agitation en PTFE Azlon™
Suitable for stirring even the most corrosive liquids
Marque:  Azlon SWN552
Code produit. 12033354
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Will withstand 260°C
  • PTFE covered with plain ends
  • Diameter: 6mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavables
15.74in.
400 mm
Stirring even the most corrosive liquid
6 mm
PTFE