Learn More
Tige d’agitation en PTFE Azlon™
Suitable for stirring even the most corrosive liquids
Marque: Azlon SWN550
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Will withstand 260°C
- PTFE covered with plain ends
- Diameter: 6mm
Spécification
Autoclavables | |
13.77 in. | |
350 mm |
Stirring even the most corrosive liquid | |
6 mm | |
PTFE |