Learn More
Portoir pour tubes à essai en polypropylène Azlon™
Racks pour tubes à essai économiques et robustes livrés dans des boîtes plates à auto-assemblage
65.90€ - 115.00€
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11387794
|
Azlon
RPB021P |
Bleu | 40 | 21 mm | 265 x 126 x 75 mm |
88.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12531406
|
Azlon
RPB026P |
Bleu | 32 | 26 mm | 265 x 126 x 88 mm |
99.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11357794
|
Azlon
RPB013P |
Blue | 84 | 13 mm | 265 x 126 x 75 mm | ||||
11367794
|
Azlon
RPB018P |
Bleu | 55 | 18 mm | 265 x 126 x 75 mm |
115.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11933849
|
Azlon
RPB031P |
Bleu | 21 | 31 mm | 265 x 126 x 88 mm |
99.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11377794
|
Azlon
RPW021P |
Blanc | 40 | 21 mm | 265 x 126 x 75 mm |
88.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11397794
|
Azlon
RPW026P |
Blanc | 32 | 26 mm | 265 x 126 x 88 mm |
99.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11347794
|
Azlon
RPW013P |
Blanc | 84 | 13 mm | 265 x 126 x 75 mm |
88.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11971528
|
Azlon
RPW018P |
Blanc | 55 | 18 mm | 265 x 126 x 75 mm |
88.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11307804
|
Azlon
RPW031P |
Blanc | 21 | 31 mm | 265 x 126 x 88 mm |
99.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Racks pour tubes à essai économiques et robustes livrés dans des boîtes plates à auto-assemblage
- Autoclavable à 121°C
- S’enfonce dans les bains-marie
- Codage alphanumérique d’emplacement
Spécification
Autoclavables | |
En PP |