Learn More
Portoir pour tubes à essai en polypropylène Azlon™
Racks pour tubes à essai économiques et robustes livrés dans des boîtes plates à auto-assemblage
Marque: Azlon RPB021P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Racks pour tubes à essai économiques et robustes livrés dans des boîtes plates à auto-assemblage
- Autoclavable à 121°C
- S’enfonce dans les bains-marie
- Codage alphanumérique d’emplacement
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Bleu | |
En PP | |
265 x 126 x 75 mm | |
21 mm |
Autoclavables | |
Tubes (20 à 21 mm) | |
40 | |
21 mm |