Learn More
Portoir pour tubes à essai en polypropylène Azlon™
Racks pour tubes à essai économiques et robustes livrés dans des boîtes plates à auto-assemblage
Marque: Azlon RPW031P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Racks pour tubes à essai économiques et robustes livrés dans des boîtes plates à auto-assemblage
- Autoclavable à 121°C
- S’enfonce dans les bains-marie
- Codage alphanumérique d’emplacement
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Blanc | |
En PP | |
265 x 126 x 88 mm |
Autoclavable | |
Tubes (30 à 31 mm) | |
21 | |
31 mm |