Learn More
Azlon™ Flacons ronds à col large ambrés en polypropylène
Stockez toute une gamme de matériaux photosensibles dans ces flacons en plastique à col large. Les flacons ronds à col large ambré en polypropylène Azlon™ présentent une conception étanche sans revêtement pour faciliter le remplissage et la vidange d’échantillons solides ou liquides.
26.25€ - 128.00€
Spécification
Couleur Ambré
À utiliser avec (application) Spécialement conçus pour répondre à une vaste gamme de besoins de stockage de liquides ou de solides photosensibles
Matériau PP
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12094687
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon™
BWP0060AP
60 ml
30.45€
10 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10739185
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon™
BWP0150AP
150 ml
26.25€
10 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10329934
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon™
BWP0250AP
250 ml
54.75€
10 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10554925
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon™
BWP0500AP
500 ml
71.75€
10 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10799515
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon™
BWP1000AP
1000 mL
111.00€
5 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10267824
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon™
BWP2000AP
2000 ml
128.00€
5 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
Description
Stockez toute une gamme de matériaux photosensibles dans ces flacons en plastique à col large. Les flacons ronds à col large ambrés en PP Azlon™ sont étanches, sans revêtement et offrent une bonne résistance chimique.
  • Flacons ambrés de haute qualité et robustes
  • Bouchons à vis non-adhésifs en polypropylène
  • Bonne résistance chimique
  • Flacons en polypropylène orange ambré et rigide avec bouchons à vis noirs en polypropylène
  • Contours intérieurs lisses pour un versement efficace et un nettoyage facile
  • Utilisation robuste et très durable
  • Autoclavable à 121°C
Spécification
Spécification
Ambré
PP
Oui
Large
Flacon rond à col large
Bouchon à vis
Spécialement conçus pour répondre à une vaste gamme de besoins de stockage de liquides ou de solides photosensibles
Noir
Autoclavable
Rond
Polypropylène
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Azlon™ Flacons ronds à col large ambrés en polypropylène