Learn More
Azlon™ Flacons ronds à col large ambrés en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
Stockez toute une gamme de matériaux photosensibles dans ces flacons en plastique à col large. Les flacons ronds à col large ambrés en PP Azlon™ sont étanches, sans revêtement et offrent une bonne résistance chimique.
- Flacons ambrés de haute qualité et robustes
- Bouchons à vis non-adhésifs en polypropylène
- Bonne résistance chimique
- Flacons en polypropylène orange ambré et rigide avec bouchons à vis noirs en polypropylène
- Contours intérieurs lisses pour un versement efficace et un nettoyage facile
- Utilisation robuste et très durable
- Autoclavable à 121°C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
| À utiliser avec (application) | Spécialement conçus pour répondre à une vaste gamme de besoins de stockage de liquides ou de solides photosensibles |
| Matériau | PP |
| Quantité | 10/boîte |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |